Merck
181501
Sigma-Aldrich
Poly(1,4-butylene adipate)
average Mw ~12,000 by GPC
Synonim(y):
Kopolimer kwasu adypinowego i 1,4-butanodiolu, PBAG, Poli(adypinian butylenu), Poli(adypinian tetrametylenu)
About This Item
Wzór liniowy:
[O(CH2)4O2C(CH2)4CO]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
chips
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mw ~12,000 by GPC
temp. przejścia
Tg −68 °C
Tm 54 °C
gęstość
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCCCO.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4.C4H10O2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;5-3-1-2-4-6/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-6H,1-4H2
Klucz InChI
RNSLCHIAOHUARI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Injection molding for automotive, mechanical and electronic industries.
Cechy i korzyści
Excellent heat resistance, low creep and high stiffness at elevated temperatures.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)