Kluczowe dokumenty
181919
Poly(ethylene adipate)
average Mw ~10,000 by GPC
Synonim(y):
Ethylene glycol adipate, Poly(ethylene adipate), dihydroxy terminated
About This Item
Wzór liniowy:
[OCH2CH2O2C(CH2)4CO]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
chunks
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mw ~10,000 by GPC
gęstość
1.183 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C6H10O4.C2H5O2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;3-1-2-4/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);3H,1-2H2
Klucz InChI
CODQTHDBFINLJQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
181919-5G | |
181919-25G | 4061838137821 |