Merck
189405
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone diol
average Mn ~530
Synonim(y):
Ester oksydietylenowy polikaprolaktonu, Polikaprolakton inicjowany glikolem dietylenowym
About This Item
Wzór liniowy:
C4H8O3(C6H10O2)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
paste
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~530
temp. przejścia
softening point 35 °C
gęstość
1.073 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
Polycaprolactone diol(PCL-diol) may be used as a precursor to biodegradable and bioresorbable polycaprolactone. PCL-diol in combination with polytetrahydrofuran diol (PTHF-diol) and ceric ammonium nitrate may be used to initiate polymerization of methyl methacrylate (MMA).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Deposition of Biodegradable Polycaprolactone Coatings Using an In?line Atmospheric Pressure Plasma System.
Tynan J, et al.
Plasma Processes and Polymers, 6(S1), S51-S56 (2009)
Ceric ion initiation of methyl methacrylate using polytetrahydrofuran diol and polycaprolactone diol.
Arslan H and Hazer B
European Polymer Journal, 35(8), 1451-1455 (1999)
Produkty
We will explore the technological advances that have contributed toward the progress of 3DP of tissue engineering scaffolds, current materials used to create 3DP scaffolds, and the challenges that remain.
W ciągu ostatnich dwóch dekad inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna stały się ważnymi dziedzinami interdyscyplinarnymi, które obejmują biologię, chemię, inżynierię i medycynę.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
189405-250G4061838759160
189405-500G4061838145222
189405-5G