Kluczowe dokumenty
189421
Polycaprolactone diol
average Mn ~2,000
Synonim(y):
Ester oksydietylenowy polikaprolaktonu, polikaprolakton
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid (waxy)
masa cząsteczkowa
average Mn ~2,000
temp. przejścia
softening point 50 °C
gęstość
1.071 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
We will explore the technological advances that have contributed toward the progress of 3DP of tissue engineering scaffolds, current materials used to create 3DP scaffolds, and the challenges that remain.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
W ciągu ostatnich dwóch dekad inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna stały się ważnymi dziedzinami interdyscyplinarnymi, które obejmują biologię, chemię, inżynierię i medycynę.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.