Merck
52649
Sigma-Aldrich
Hexamethylene diisocyanate
puriss., ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
1,6-Diisocyanatohexane
About This Item
Wzór liniowy:
OCN(CH2)6NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
Beilstein:
956709
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352118
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
klasa czystości
puriss.
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453
bp
82-85 °C/0.1 mmHg
gęstość
1.047 g/mL at 20 °C (lit.)
1.047 g/mL at 20 °C
ciąg SMILES
O=C=NCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C8H12N2O2/c11-7-9-5-3-1-2-4-6-10-8-12/h1-6H2
Klucz InChI
RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Bifunctional reagent
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
266.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
130 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sander M van Putten et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 98(4), 527-534 (2011-06-18)
Biomaterials are at continuous risk of bacterial contamination during production and application. In vivo, bacterial contamination of biomaterials delays the foreign body reaction (FBR). Endotoxins such as lipopolysaccharides (LPS), major constituents of the bacterial cell wall, are potent stimulators of
Ying-Yu Chen et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(11), 3721-3729 (2013-02-28)
The purpose of this study is to develop an injectable thermoresponsive hydrogel system that can undergo sol-gel phase transition by the stimulation of body temperature with improved mechanical stability and biocompatibility as a controlled drug delivery carrier for cancer therapy.
Victoria Arrandale et al.
International archives of occupational and environmental health, 86(2), 167-175 (2012-03-14)
Despite the importance of skin exposure, studies of skin symptoms in relation to exposure and respiratory symptoms are rare. The goals of this study were to describe exposure-response relationships for skin symptoms, and to investigate associations between skin and respiratory
Coralie F Daussy et al.
Journal of virology, 95(3) (2020-11-20)
Hepatitis C virus (HCV) infection triggers Golgi fragmentation through the Golgi-resident protein immunity-related GTPase M (IRGM). Here, we report the roles of NLRP3 (NOD-, LRR- and pyrin domain-containing protein 3) and ASC (apoptosis-associated speck-like protein containing a caspase activation and
Zibiao Li et al.
Biomacromolecules, 13(12), 3977-3989 (2012-11-22)
This paper reports the synthesis and characterization of new hyperbranched amphiphilic polyurethane multiblock copolymers consisting of poly(propylene glycol) (PPG), poly(ethylene glycol) (PEG), and polycaprolactone (PCL) segments as in situ thermogels. The hyperbranched poly(PPG/PEG/PCL urethane)s, termed as HBPEC copolymers, were synthesized
Protokoły
HPLC Analysis of Isocyanates on Titan C18