Merck
341762
Sigma-Aldrich
1,12-Diisocyanatododecane
97%
Synonim(y):
1,12-diizocyjanododekan, 1,12-dodekandiizocyjanian, Diizocyjanian dodekametylenu
About This Item
Wzór liniowy:
OCN(CH2)12NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
168-169 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C=NCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C14H24N2O2/c17-13-15-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-16-14-18/h1-12H2
Klucz InChI
GFNDFCFPJQPVQL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emmanuel Roussakis et al.
Photochemistry and photobiology, 96(2), 373-379 (2019-12-24)
Quantification of tissue oxygen partial pressure (pO2 ) at the skin surface is crucial for diagnostic applications in burns, reconstructive surgeries, diabetic ulcers, etc. Further, current advances in wearable and communications technologies have widened the use of transcutaneous oxygen monitors