Merck
371130
Sigma-Aldrich
1,4-Diisocyanatobutane
97.0%
Synonim(y):
Tetramethylene diisocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
OCN(CH2)4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
Beilstein:
1756894
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97.0%
Formularz
liquid
bp
102-104 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C=NCCCCN=C=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
Klucz InChI
OVBFMUAFNIIQAL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,4-Diisocyanatobutane is a highly reactive compound with two isocyanate (-NCO) groups separated by a butane chain. It can undergo reactions such as urethane formation, crosslinking, and chain extension. It is widely used as a building block to synthesize polyurethane-based materials with excellent flexibility, impact resistance, and mechanical properties, making them useful in tissue engineering, contact lenses, biocompatible coatings, adhesives, foams, elastomers, and sealants.
Zastosowanie
1,4-Diisocyanatobutanecan be used in the following fields:
Tissue engineering -As a precursor to synthesize polyurethane composites which can be used as 3D scaffolds for tissue engineering,
Contact lenses- As a cross-linking agent to prepare inorganic-organic hydrogel contact lenses for high refractive index ocular refractive correction biomaterial,
Controlled drug delivery- As a chain extender to synthesize segmented polyurethanes for redox-sensitive controlled drug release systems.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vladimir Burmistrov et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(9), 2193-2197 (2014-04-02)
A series of inhibitors of the soluble epoxide hydrolase (sEH) containing two urea groups has been developed. Inhibition potency of the described compounds ranges from 2.0 μM to 0.4 nM. 1,6-(Hexamethylene)bis[(adamant-1-yl)urea] (3b) was found to be a potent slow tight