Merck
262242
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylene diisocyanate
Synonim(y):
1,4-Diisocyanatobenzene, p-Phenylene diisocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(NCO)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Formularz
solid
bp
260 °C (lit.)
mp
96-99 °C (lit.)
rozpuszczalność
THF: soluble
acetone: soluble
ethyl acetate: soluble
toluene: soluble
grupa funkcyjna
isocyanate
ciąg SMILES
O=C=Nc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H4N2O2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h1-4H
Klucz InChI
ALQLPWJFHRMHIU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,4-Phenylene diisocyanate (PPDI) can be used as:
  • A reactant to synthesize high yield polymers via criss-cross addition polymerization reaction with alkyl aldazines in pyridine.
  • An organic building block to prepare adamantyl-containing diurea and thiourea derivatives applicable as potent mammalian and human soluble epoxide hydrolase inhibitors.
  • A coupling agent to synthesize polyethylene glycol (PEG)/silica composite material using dibutyltin dilaurate (DBTDL) as a catalyst.
It can also be used:
  • As a cross-linking reagent to investigate the mechanism of enzyme immobilization on silanized surfaces.
  • In the synthesis of the dipodal bis-urea receptor, a selective receptor for hydrogen sulfate.
  • In the deposition of polyurea resists films via molecular layer deposition.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Han Zhou et al.
ACS applied materials & interfaces, 3(2), 505-511 (2011-02-10)
Photoresist materials comprise one of the main challenges faced by lithography to meet the requirements of electronic device size scaling. Here we report for the first time the use of molecular layer deposition (MLD) to produce photoresist materials with controllable
Synthesis of adamantyl-containing 1, 3-disubstituted diureas and thioureas, efficient targeted inhibitors of human soluble epoxide hydrolase
Butov GM, et al.
Russian Chemical Bulletin, 64(7), 1569-1575 (2015)
S K Dogan et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 71, 349-361 (2017-04-14)
Poly(lactic acid) (PLA)/thermoplastic polyurethane (TPU) blends were melt-mixed and compatibilized to investigate their biocompatibility, biodegradability and thermally induced shape memory properties. The blend compositions were PLA/TPU: 80/20 (20TPU) and PLA/TPU: 50/50 (50TPU). 1,4-phenylene diisocyanate (PDI) was used in order to
Yipeng Sun et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(4), e1806541-e1806541 (2018-12-06)
Metallic Li is considered as one of the most promising anode materials for next-generation batteries due to its high theoretical capacity and low electrochemical potential. However, its commercialization has been impeded by the severe safety issues associated with Li-dendrite growth.
Mahbobeh Ghazagh Miri et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 205, 200-206 (2018-07-18)
A 3D urea-based porous organic polymer (Urea-POP) was prepared via the reaction of tetrakis(4-aminophenyl)methane and 1,4-Phenylene diisocyanate. The polymer was subsequently reacted with 2D layered nanosheets of graphene oxide (GO) to prepare Urea-POP/GO as a novel and highly efficient sorbent