Merck
269360
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Cyclohexylene diisocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H10(NCO)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
<0.02 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
Formularz
solid
mp
59-62 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C=N[C@H]1CC[C@@H](CC1)N=C=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h7-8H,1-4H2/t7-,8-
Klucz InChI
CDMDQYCEEKCBGR-ZKCHVHJHSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)