Kluczowe dokumenty
8.22066
Sigma-Aldrich
Hexamethylene diisocyanate
for synthesis
Synonim(y):
Hexamethylene diisocyanate, 1,6-Diisocyanatohexane
About This Item
Wzór liniowy:
OCN(CH2)6NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352118
Numer indeksu EC:
212-485-8
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.007 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
454 °C
siła działania
746 mg/kg LD50, oral (Rat)
570 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
0.9-9.5 % (v/v)
bp
255 °C/1013 hPa
mp
-67 °C
temp. przejścia
flash point 130 °C
gęstość
1.05 g/cm3 at 25 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H12N2O2/c11-7-9-5-3-1-2-4-6-10-8-12/h1-6H2
Klucz InChI
RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Phase morphology, rheological behavior, and mechanical properties of poly(lactic acid)/poly(butylene succinate)/HDI reactive blends: This study investigates the effects of HDI content on the properties of polymer blends, providing insights into its use in enhancing material properties (Huang et al., 2021).
  • Characterization of PLA/PBSeT blends prepared with various HDI contents: This research focuses on the role of HDI in polymer blends, analyzing how it influences mechanical and structural properties of the materials (Kim et al., 2021).
  • Synthesis and characterization of graphene oxide derivatives via functionalization reaction with HDI: This study explores the functionalization of graphene oxide with HDI to optimize its chemical properties for enhanced performance in applications (Luceño-Sánchez et al., 2018).
  • High-Performance PEDOT: PSS/HDI-functionalized graphene oxide nanocomposites: Demonstrates the improvement of conductive polymer composites through the incorporation of HDI-functionalized graphene oxide, highlighting the impact on electrical and mechanical properties (Luceño Sánchez et al., 2018).
  • The effect of HDI-modified graphene oxide as a nanofiller material on the properties of conductive polyaniline: This research assesses the effects of HDI-functionalized graphene oxide on the conductive properties of polyaniline, a conducting polymer, which could lead to new applications in electronics and sensors (Luceño Sánchez et al., 2019).
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.046 - 1.047
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
266.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
130 °C - Pensky-Martens closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)