Kluczowe dokumenty
200387
Polycaprolactone triol
average Mn ~300
About This Item
Polecane produkty
masa cząsteczkowa
average Mn ~300
temp. przejścia
softening point 10 °C
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
424.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
218 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We will explore the technological advances that have contributed toward the progress of 3DP of tissue engineering scaffolds, current materials used to create 3DP scaffolds, and the challenges that remain.
W ciągu ostatnich dwóch dekad inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna stały się ważnymi dziedzinami interdyscyplinarnymi, które obejmują biologię, chemię, inżynierię i medycynę.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.