Merck
900625
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone diol
average Mn 10,000
Synonim(y):
Diethylene glycol-initiated polycaprolactone, Polycaprolactone oxydiethylene ester
About This Item
Wzór liniowy:
C4H8O3(C6H10O2)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Postać
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000
temp. przejścia
Tm 57-62 °C (experimental)
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Polycaprolactone diol is a biodegradable, ε-caprolactone-based polymer for use in biomedical research applications. Due to the synthetic method used, this material features two terminal hydroxyl units, allowing it to be readily functionalized or used in the synthesis of more complex polymers (e.g. polyurethanes) for applications such as shape-memory materials. Due to the high aliphatic content and molecular weight, polycaprolactone diol features increased stability in vivo and high Tg, respectively.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Injectable polymeric biomaterials: a brief review.
Dou J, et al.
Materials Technology: Advanced Performance Materials, B273-B282 (2015)
A novel degradable polycaprolactone networks for tissue engineering.
Kweon HY, et al.
Biomaterials, 801-808 (2003)
Preparation and characterization of highly porous biodegradable polyurethane scaffolds for soft tissue applications.
Guan J, et al.
Biomaterials, 3961-3971 (2005)