Key Documents
900825
Polycaprolactone
viscosity 0.40 dL/g
Synonim(y):
PCL, Poly[2-oxepanone], Purasorb PC 04
About This Item
Polecane produkty
Postać
chunks
Poziom jakości
zanieczyszczenia
≤0.5% Residual Water content (colormetric titration)
≤0.5% Residual monomer (GC)
≤100 ppm Tin (AAS)
lepkość właściwa
0.35-0.43 dL/g
lepkość
0.40 dL/g
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
Klucz InChI
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Tissue engineering scaffolds.
- 3D Bioprinting.
- Drug delivery applications such as sustained release.
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)