Merck
914509
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone diacrylate
average Mn 10,000
Synonim(y):
Diakrylan PCL, PCL-diakrylan
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H10O2)nC10H14O5
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000
kolor
off-white to beige
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Polikaprolakton jest biodegradowalnym polimerem powszechnie stosowanym w zastosowaniach biomedycznych. Jest to półkrystaliczny polimer, który charakteryzuje się stosunkowo długim czasem degradacji. Diakrylan polikaprolaktonu zawiera fotoreaktywne grupy końcowe do sieciowania, co pozwala na jego zastosowanie w druku 3D i badaniach nad kontrolowanym dostarczaniem leków.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maneesh Jaiswal et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 5(6), 065014-065014 (2010-11-17)
A biodegradable semi-interpenetrating hydrogel network (semi-IPN) of polyacrylamide and gelatin was prepared using polycaprolactone diacrylate (mol. wt ∼ 640) as a crosslinker. The drug-polymer interaction and IPN formation were investigated by attenuated total reflectance-Fourier transform infrared (ATR-FTIR) and thermal gravimetric
Yinfeng He et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 105(6), 1645-1657 (2016-05-15)
A new type of photocrosslinkable polycaprolactone (PCL) based ink that is suitable for three-dimensional (3D) inkjet printing has been developed. Photocrosslinkable Polycaprolactone dimethylacrylate (PCLDMA) was synthesized and mixed with poly(ethylene glycol) diacrylate (PEGDA) to prepare an ink with a suitable