Merck
JKA7024
Sigma-Aldrich
4arm-PEG40K
average MN 40,000, NH2, carboxyl reactive
Synonim(y):
4arm-PEG-amina, Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)4
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
4arm-PEG40K-NH2, HCl Salt, average Mn 40,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 40,000
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
4arm PEG Amine. Hydrożel PEG. Grupa aminowa wiąże się z grupą karboksylową (-COOH) lub innymi reaktywnymi grupami chemicznymi.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Myers, B.K., et al.
Analytica Chimica Acta, 808 (2014)
McKinnon, D.D., et al.
Chemistry of Materials, 26(7) (2014)
Maitz, M.F., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Hao, Y., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
Xu, J., et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(11) (2014)
Produkty
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA7024-1G4061833867204