Merck
JKA5283
Sigma-Aldrich
Phosphate-PEG5K
average MN 5,000, NH2, TFA Salt
Synonim(y):
Polyethylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)2POO(CH2CH2O)nCH2CH2NH2TFA
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
product name
Phosphate-PEG5K-NH2, TFA Salt, average Mn 5000
Postać
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5000
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=P(O)(OCCOCC[NH3+])O.O=CC(F)(F)F
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yang Wang et al.
Biomaterials, 168, 1-9 (2018-03-27)
In attempts to explore the role of autophagy in breast cancer metastasis, we here report a tumor-activatable particle (named as "D/PSP@CQ/CaP") with the ability of efficient autophagy inhibition. D/PSP@CQ/CaP was prepared by coprecipitating chloroquine phosphate (CQ) with calcium chloride, in