Merck
475750
Sigma-Aldrich
Bisphenol A propoxylate diglycidyl ether
PO/phenol 1
Synonim(y):
Eter bis(glicydowy glikolu propylenowego) bisfenolu A
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
skład
PO/phenol, 1
Poziom jakości
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(c1ccc(OCCCOCC2CO2)cc1)c3ccc(OCCCOCC4CO4)cc3
InChI
1S/C27H36O6/c1-27(2,21-5-9-23(10-6-21)30-15-3-13-28-17-25-19-32-25)22-7-11-24(12-8-22)31-16-4-14-29-18-26-20-33-26/h5-12,25-26H,3-4,13-20H2,1-2H3
Klucz InChI
MROZYFGXESLRQQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Eter diglicydylowy propoksylanu bisfenolu A (BPDG) to żywica epoksydowa, którą można utwardzać poprzez mechanizm otwierania pierścienia grup oksiranowych w monomerze. Może być używana do tworzenia spójnych strukturalnie i stabilnych termicznie kompozytów do różnych zastosowań.
Zastosowanie
BPDG może być stosowany jako materiał wzmacniający aerożel krzemionkowy w celu poprawy właściwości termomechanicznych kompozytu. Może być również stosowany do tworzenia hydrofilowych sieci epoksydowych, które mogą być potencjalnie stosowane do powlekania powierzchni i klejów strukturalnych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enhanced thermal stability and structural characteristics of different MMT-Clay/epoxy-nanocomposite materials
Lakshmi MS, et al.
Polymer Degradation and Stability, 93(1), 201-213 (2008)
Structure- property relationships in porous 3D nanostructures: Epoxy-cross-linked silica aerogels produced using ethanol as the solvent
Meador MAB, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 1(4), 894-906 (2009)
Very efficient surface relief holographic materials based on azobenzene-containing epoxy resins cured in films
Goldenberg LM, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(41), 9161-9171 (2010)
Structure and properties of epoxy/polyaniline nanocomposites
Krakovsky I, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 358(2), 414-419 (2012)
Structure and swelling behaviour of hydrophilic epoxy networks investigated by SANS
Krakovsky I, et al.
Polymer, 47(1), 218-226 (2006)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
475750-100ML4061838140586
475750-500ML4061838147394