Merck
900198
Sigma-Aldrich
Bis[4-(glycidyloxy)phenyl]methane
mixture of isomers
Synonim(y):
BFDGE, Bisphenol F diglycidyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.36
Beilstein:
5349017
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
>88%
Formularz
liquid
mp
43-48 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1OC1COc2ccc(Cc3ccc(OCC4CO4)cc3)cc2
InChI
1S/C19H20O4/c1-5-16(20-10-18-12-22-18)6-2-14(1)9-15-3-7-17(8-4-15)21-11-19-13-23-19/h1-8,18-19H,9-13H2
Klucz InChI
XUCHXOAWJMEFLF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.