Kluczowe dokumenty
484202
Di(propylene glycol) methyl ether acetate, mixture of isomers
≥98%
Synonim(y):
octan 2-(2-metoksypropoksy)propylu
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O(C(OC(=O)C)CC)CCCOC
InChI
1S/C9H18O4/c1-4-9(13-8(2)10)12-7-5-6-11-3/h9H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
USDXBNSCKZJDLC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
It can also be used as an additive in solvent ink, for the preparation of wax-printed paper-based devices.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?