Merck
444332
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butylamino)ethyl methacrylate
97%, contains ~1000 ppm monomethyl ether hydroquinone (MEHQ) as inhibitor
Synonim(y):
2-(N -tert -Butylamino)ethyl methacrylate, 2-(tert -Butylamino)ethyl methacrylate, N -tert -Butylaminoethyl methacrylate, t-Butylaminoethyl methacrylate
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2NHC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
zawiera
~1000 ppm monomethyl ether hydroquinone (MEHQ) as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
bp
82 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCCNC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO2/c1-8(2)9(12)13-7-6-11-10(3,4)5/h11H,1,6-7H2,2-5H3
Klucz InChI
BEWCNXNIQCLWHP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lei Cheng et al.
International journal of oral science, 8(3), 172-181 (2016-06-10)
Dental composites are commonly used restorative materials; however, secondary caries due to biofilm acids remains a major problem. The objectives of this study were (1) to develop a composite containing quaternary ammonium dimethacrylate (QADM), nanoparticles of silver (NAg), and nanoparticles
Lingyan Ren et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 19(9), 5774-5782 (2019-04-10)
In this work, we investigated the influence of different concentrations of silver 2-ethylhexanoate on the synthesis and characteristics of silver nanoparticles (AgNPs) in resin matrix, as well as the antibacterial performance, mechanical properties and biocompatibility of the silver containing resin
Global Trade Item Number
SKUGTIN
444332-100ML4061832283265
444332-500ML4061837407048