Merck
790575
Sigma-Aldrich
(2-Boc-amino)ethyl methacrylate
99% (GC)
Synonim(y):
2-(N-tert-Butoxycarbonylamino)ethyl methacrylate, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)ethyl methacrylate, 2-Methyl-2-propenoic acid 2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]ethyl ester, BOC protected aminoethyl methacrylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99% (GC)
Postać
solid
mp
78-84 °C
ciąg SMILES
C=C(C)C(OCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-8(2)9(13)15-7-6-12-10(14)16-11(3,4)5/h1,6-7H2,2-5H3,(H,12,14)
Klucz InChI
HZWCSJMONGVKJV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
The methacrylate can be polymerized to generate a polymer with pendant amine functionality. The protecting group, BOC, is usually removed with acid.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)