Merck
799106
Sigma-Aldrich
2-Hydroxypropyl methacrylamide
99% (GC)
Synonim(y):
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methyl-prop-2-enamide, N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide), HPMA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99% (GC)
Formularz
powder
mp
67.92 °C
gęstość
1.002 g/mL (predicted)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(O)CNC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-5(2)7(10)8-4-6(3)9/h6,9H,1,4H2,2-3H3,(H,8,10)
Klucz InChI
OKPYIWASQZGASP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Monomers to synthesize biocompetible polymers and copolymers for drug carriers, protein conjugates and hydrogels in biomedical applications.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jindrich Kopecek et al.
Advanced drug delivery reviews, 62(2), 122-149 (2009-11-19)
The overview covers the discovery of N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) copolymers, initial studies on their synthesis, evaluation of biological properties, and explorations of their potential as carriers of biologically active compounds in general and anticancer drugs in particular. The focus is on