Merck
245801
Sigma-Aldrich
N-(Hydroxymethyl)acrylamide solution
48 wt. % in H2O
Synonim(y):
Monomethylolacrylamide, N-(Hydroxymethyl)acrylamide, N-Methanolacrylamide
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCONHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.10
Beilstein:
506646
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Poziom jakości
zawiera
30 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
stężenie
48 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413
gęstość
1.074 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OCNC(=O)C=C
InChI
1S/C4H7NO2/c1-2-4(7)5-3-6/h2,6H,1,3H2,(H,5,7)
Klucz InChI
CNCOEDDPFOAUMB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-(hydroksymetylo)akrylamid (NHMA) jest dwufunkcyjnym monomerem z reaktywną grupą winylową i grupą hydroksymetylową, co czyni go istotnym w chemii polimerów. Jest znany z tworzenia hydrofilowych, usieciowanych sieci, z zastosowaniami w dziedzinach biomedycznych, takich jak systemy dostarczania leków, soczewki kontaktowe i inżynieria tkankowa, a także w przemysłowych żywicach utwardzanych promieniami UV. NHMA jest powszechnie stosowany w preparatach hydrożelowych do dostarczania leków i opatrunków na rany. Ponadto może być stosowany do tworzenia bioadhezji lub uszczelniaczy do celów medycznych, takich jak uszczelnianie ran lub mocowanie urządzeń medycznych do tkanek.
Zastosowanie
N-(hydroksymetylo)akrylamid może być stosowany jako:
  • monomer w rozwoju dozymetrów żelu polimerowego specjalnie zaprojektowanych do zastosowań w radioterapii. Włączenie NHMA zwiększa czułość dozymetru na dawki promieniowania.
  • Monomer w opracowywaniu termoreaktywnych bramek polimerowych, które wykazują zachowanie termoreaktywne. Włączenie NHMA poprawia ogólne właściwości polimeru, umożliwiając lepszą kontrolę nad mechanizmami uwalniania w odpowiedzi na zmiany temperatury.
  • Kluczowy monomer w syntezie podwójnie hydrofilowych i amfifilowych glikopolimerów blokowych, przyczyniający się do ich właściwości samoorganizacji, biokompatybilności i potencjału funkcjonalizacji. Te cechy sprawiają, że glikopolimery na bazie NHMA są cenne dla różnych zastosowań biomedycznych, w tym systemów dostarczania leków, biosensorów i inżynierii tkankowej.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Peripheral nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lars Ole Goffeng et al.
Neurotoxicology and teratology, 30(3), 186-194 (2008-03-21)
The study examines possible persisting effects on the peripheral nervous system and visual system in tunnel workers previously exposed to acrylamide and N-methylolacrylamide during grouting work. We compared neurophysiological function in 44 tunnel workers previously exposed during grouting operations (2-10
Timothy R Fennell et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 71(2), 164-175 (2003-02-04)
Acrylamide (AM) and N-methylolacrylamide (NMA) are used in the formulation of grouting materials. AM undergoes metabolism to a reactive epoxide, glycidamide (GA). Both AM and GA react with hemoglobin to form adducts that can be related to exposure to AM.
Helge Kjuus et al.
Scandinavian journal of work, environment & health, 30(1), 21-29 (2004-03-17)
This study evaluates the possible toxic effects on the peripheral nervous system of tunnel workers exposed to acrylamide and N-methylolacrylamide during grouting work. Symptoms and nerve conduction velocities (NCV) were recorded for 24 tunnel workers 4 and 16 months after
Kristine L Witt et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 41(2), 111-120 (2003-02-28)
N-Hydroxymethylacrylamide (NHMA), a mouse carcinogen inactive in the Salmonella assay and mouse micronucleus (MN) assay, was tested for reproductive effects in a mouse continuous breeding study. In that study, increased embryonic deaths were observed after 13 weeks exposure of parental
H Tanii et al.
Toxicology letters, 58(2), 209-213 (1991-10-01)
Acrylamide and 6 derivatives inhibited neurite growth from rat dorsal root ganglion in culture. The half-maximum inhibition concentration (I50) varied among test compounds, ranging from 0.8 mM for acrylamide and N-hydroxymethylacrylamide to 30 mM for methacrylamide. The value correlated well