Kluczowe dokumenty
8.14337
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-3-methylbutanol
Technipur®, for synthesis
Synonim(y):
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol, MMB
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C(OCH3)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.17
Beilstein:
1732882
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191601
NACRES:
NA.22
klasa czystości
for synthesis
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.66 hPa ( 25 °C)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
mp
<-50 °C
gęstość
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(C)(C)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2,8-3)4-5-7/h7H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol, considered as an eco-friendly solvent, is widely used in paints, inks, fragrances, air fresheners, household, and industrial cleaner formulations due to its non-toxic and non-volatile characteristics. It can also be used as a raw material to produce industrial detergents.
Informacje prawne
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kinetics and Products of the Reaction of OH Radicals with
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Aschmann SM, et al.
Environmental Science & Technology, 45, 6896-6901 (2011)