525200-M
Phospholipase D, Streptomyces chromofuscus
Synonim(y):
Phospholipase D, Streptomyces chromofuscus, PLD
About This Item
Polecane produkty
Formularz
lyophilized solid
Poziom jakości
aktywność właściwa
≥50 units/mg dry wt.
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
kolor
brownish
rozpuszczalność
10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.05% BSA, and 0.1% (w/v) TRITON™ X-100: 1 mg/mL
obecność zanieczyszczeń
Aatalase, glucose oxidase, none detected
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Definicja jednostki
Rekonstytucja
Inne uwagi
Natarajan, V., and Garcia, J.G. 1993. J. Lab. Clin. Med. 121, 337.
Yamamoto, I., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1145, 293.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3