Kluczowe dokumenty
P6621
Phospholipase C from Bacillus cereus
≥200 units/mg protein
Synonim(y):
Lecithinase C, Lipophosphodiesterase I, PC-PLC, Phosphatidylcholine cholinephosphohydrolase
About This Item
Polecane produkty
Formularz
lyophilized powder
Poziom jakości
aktywność właściwa
≥200 units/mg protein
masa cząsteczkowa
23-27 kDa by SDS-PAGE
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
rozpuszczalność
H2O: soluble 1.0 mg/mL, faintly hazy to hazy
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Bacillus cereus ATCC 10987 ... plC(2749087)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?