Merck
W208100
Sigma-Aldrich
Isoamyl phenylacetate
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Synonim(y):
3-methylbutyl 2-phenylacetate, Iso amyl alpha-toluate, Phenyl acetic acid isopentyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.28
Numer FEMA:
2081
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2161
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
9.789
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
honey; rose; sweet
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency:
follows IFRA guidelines
alergen pokarmowy:
no known allergens
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
bp
268 °C (lit.)
gęstość
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
honey; rose; sweet
ciąg SMILES
CC(C)CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-11(2)8-9-15-13(14)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11H,8-10H2,1-2H3
Klucz InChI
QWBQBUWZZBUFHN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Isoamyl phenylacetate, a phenethyl alcohol derivative, is commonly used as a flavor additive in tobacco. It is one of the volatile compounds found in apple pomace.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
217.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
103.3 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qualitative and Quantitative Analysis of Flavor Additives on Tobacco Products Using SPME- GC- Mass Spectroscopy
Clark TJ and Bunch JE
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(3), 844-849 (1997)
Determination of Volatile Compounds in Apple Pomace by Stir Bar Sorptive Extraction and Gas Chromatography-Mass Spectrometry (SBSE-GC-MS).
Madrera RR and Valles BS
Journal of Food Science, 76(9) (2011)
T B Adams et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 43(8), 1179-1206 (2005-06-14)
This publication is the ninth in a series of safety evaluations performed by the Expert Panel of the Flavor and Extract Manufacturers Association (FEMA). In 1993, the Panel initiated a comprehensive program to re-evaluate the safety of more than 1700