Kluczowe dokumenty
W259500
β-Ionone
predominantly trans, ≥97%, FCC, FG
Synonim(y):
4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.52 (lit.)
bp
126-128 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
berry; woody; floral; sweet
ciąg SMILES
CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
Klucz InChI
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W259500-SAMPLE | |
W259500-10KG | |
W259500-10KG-K | 4061837515576 |
W259500-1KG | |
W259500-1KG-K | 4061837515583 |
W259500-20KG | |
W259500-20KG-K | 4061838191786 |
W259500-SAMPLE-K | 4061837515590 |