Kluczowe dokumenty
W259525
β-Ionone
natural, ≥95%, FG
Synonim(y):
4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.52 (lit.)
bp
126-128 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
berry; floral; woody; sweet
ciąg SMILES
CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
Klucz InChI
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W259525-100G-K | 4061834365617 |
W259525-SAMPLE-K | 4061834355465 |
W259525-1KG-K | 4061834404477 |
W259525-25G-K |