Merck
W362603
Sigma-Aldrich
Dihydro-β-ionone
≥90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H22O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.31
Numer FEMA:
3626
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11060
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.131
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Próba
≥90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.481 (lit.)
mp
311 °C (lit.)
gęstość
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; earthy; woody; floral
ciąg SMILES
CC(=O)CCC1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h5-9H2,1-4H3
Klucz InChI
QJJDNZGPQDGNDX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dihydro-β-ionone is an aroma volatile that occurs in rose, boronia flower and juniper needles.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Volatile constituents of Boronia megastigma flowers.
Davies NW & Menary RC.
Perfumer & Flavorist, 8, 3-8 (1983)
Essential oil and glycosidically bound volatile compounds from the needles of common juniper (Juniperus communis L.).
Mastelic J, et al.
Croatica Chemica Acta. Arhiv Za Kemiju, 73(2), 585-593 (2000)
Scent of roses?recent results.
Brunke EJ, et al.
Flavours and Fragrances, 7(4), 195-198 (1992)
Fengqi Li et al.
Biomolecules, 9(10) (2019-10-19)
: The whitefly, Bemisiatabaci, is an important invasive economic pest of agricultural crops worldwide. β-ionone has a significant oviposition repellent effect against B.tabaci, but the olfactory molecular mechanism of this insect for recognizing β-ionone is unclear. To clarify the binding