Merck
W324300
Sigma-Aldrich
(E)-β-Damascone
≥95%, sum of isomers, FG
Synonim(y):
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-2-buten-1-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.30
Numer FEMA:
3243
Beilstein:
2046078
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
07.224
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
skład
contains IFRA restricted β-Damascone
gęstość
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
Damascone, cis-β-damascone
Organoleptyczne
leather; woody; minty; floral; fruity; sweet
ciąg SMILES
C\C=C\C(=O)C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5+
Klucz InChI
BGTBFNDXYDYBEY-FNORWQNLSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
β-Damascone belongs to a family of fragrant products called rose ketones. Despite having a low concentration, beta-Damascone contributes to the rose aroma. It is an important fragrance chemical that is used in perfumery .
Zastosowanie
β-Damascone is:
  • Used as a precursor to synthesize β-Damascenone, its main contribution to the floral aromas of many wine varieties, as well as in the perfume and flavoring industries .
  • One of the key volatile compounds contributing to the floral aroma of green tea .
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Revelation of volatile contributions in green teas with different aroma types by GC-MS and GC-IMS
Liu N, et al.
Food Research International, 112845-112845 (2023)