Merck
16976
Supelco
β-Cyclocitral
analytical standard
Synonim(y):
2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
n20/D 1.497-1.501
bp
62-63 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
MOQGCGNUWBPGTQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
β-Cyclocitral is a volatile compound, a C7 oxidized derivative of β-carotene. It is an analog of safranal that contributes to the flavor/aroma of several fruits, vegetables, ornamental plants, and also helps in attracting pollinators.
Zastosowanie
β-Cyclocitral may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in Sicilian (South Italy) saffron, natural water body and selected strains of Cyanobacteria by chromatography-based techniques.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Alexandra J Dickinson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(21), 10563-10567 (2019-05-10)
Natural compounds capable of increasing root depth and branching are desirable tools for enhancing stress tolerance in crops. We devised a sensitized screen to identify natural metabolites capable of regulating root traits in Arabidopsis β-Cyclocitral, an endogenous root compound, was
Determination of volatile organic compounds in selected strains of cyanobacteria
Milovanovic I, et al.
Journal of Chemistry, 2015(24) (2015)
Bioactive volatiles in Sicilian (South Italy) saffron: Safranal and its related compounds
Condurso C, et al.
J. Essent. Oil Res., 29(3), 221-227 (2017)