Kluczowe dokumenty
176044
Naphthalene-d8
99 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
1,2,3,4,5,6,7,8-Oktadeuteronaftalen
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.4 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.03 mmHg ( 25 °C)
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Formularz
powder
granice wybuchowości
5.9 %
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
Zastosowanie
electronics
przesunięcie masy
M+8
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Klucz InChI
UFWIBTONFRDIAS-PGRXLJNUSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)