Merck
364622
Sigma-Aldrich
Phenanthrene-d10
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Perdeuterated phenanthrene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14D10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
bp
340 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
Zastosowanie
electronics
przesunięcie masy
M+10
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Klucz InChI
YNPNZTXNASCQKK-LHNTUAQVSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
May be used as an analytical standard
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Ge Li et al.
Food chemistry, 209, 123-130 (2016-05-14)
This study investigated the effects of frying conditions on the change, migration and correlation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and oxygenated PAHs (oxy-PAHs) in youtiao, a typical Chinese fried bread. PAH migration was evaluated using an isotope tracer method. High
Dennis S Mkhize et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 79(5), 808-819 (2019-04-27)
A passive sampling device, based on molecularly imprinted membranes (MIM), was fabricated and optimised for sampling polychlorinated biphenyls (PCBs) in aquatic ecosystems. The newly-developed passive sampler was subjected to in-situ calibration studies to determine PCB sampling rates under various conditions
Célia A Alves et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11526-11542 (2015-04-02)
The main purpose of this work was to evaluate the chemical composition of particulate matter (PM) emitted by eight different light-duty vehicles. Exhaust samples from petrol and diesel cars (Euro 3 to Euro 5) were collected in a chassis dynamometer
Wan-Ting Chang et al.
Marine pollution bulletin, 97(1-2), 217-223 (2015-06-16)
This work investigates the dependence of the sampling rate (Rs) of semi-permeable membrane devices (SPMDs) on flow rate and temperature. The in situ Rs values were obtained using performance reference compounds (PRCs) with weighted polynomial regression and used to estimate
Fereshteh Shahhoseini et al.
Talanta, 207, 120320-120320 (2019-10-09)
The need for high throughput, reliable analytical methods for environmental analysis has driven our development of novel sampling technologies that can be used in microextraction devices and integrated into chromatographic systems for fast analysis. Here we report a new method