czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
277-279 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c(c(c1[2H])c23)c45
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Klucz InChI
CSHWQDPOILHKBI-AQZSQYOVSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)