Merck
456306
Sigma-Aldrich
Benz[a]anthracene-d12
98 atom % D
Synonim(y):
1,2-Benzanthracene-d12, Tetraphene-d12
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18D12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
157-159 °C (lit.)
Zastosowanie
electronics
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c23
InChI
1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Klucz InChI
DXBHBZVCASKNBY-AQZSQYOVSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yusuke Yamamoto et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1000, 187-191 (2015-08-08)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are formed from the incomplete combustion or pyrolysis of organic matter during industrial processing and various human activities, but human exposure to PAHs has not yet been elucidated in detail. To assess long-term exposure to PAHs