Kluczowe dokumenty
176591
Anthracene-d10
98 atom % D
Synonim(y):
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-dekadeuteroantracen
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
Zastosowanie
electronics
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Klucz InChI
MWPLVEDNUUSJAV-LHNTUAQVSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
176591-1G | 4061838752949 |
176591-100MG | |
176591-5G | 4061833464571 |