Kluczowe dokumenty
183431
Alkohol 4-bromofenetylowy
99%
Synonim(y):
2-(4-Bromophenyl)ethanol
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.06
Beilstein:
2079929
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.573 (lit.)
bp
138 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
Klucz InChI
PMOSJSPFNDUAFY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Alkohol 4-bromofenetylowy został użyty w syntezie 4-(4-(3-(trifluorometylo)-3H-diazyryno-3-ylo)fenetoksy)chinazoliny.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
B Latli et al.
Chemical research in toxicology, 9(2), 445-450 (1996-03-01)
Two candidate photoaffinity probes are designed from 4-substituted quinazolines known to be potent insecticides/acaricides and NADH:ubiquinone oxidoreductase inhibitors acting at or near the rotenone site. 4-(11-Azidoundecyl-2-amino)quinazoline, based on the undecylamino analog SAN 548A as a prototype, was synthesized in 18%
Roman S Borisov et al.
Talanta, 200, 31-40 (2019-05-01)
This work highlights the discovered in-situ analytical reaction between primary/secondary alcohols and nitrogenous bases (pyridine, quinoline) that involves the substitution of hydroxyl groups for nitrogen-containing charged species and proceeds in an ionization region of Direct Analysis in Real Time mass