Merck
B56498
Sigma-Aldrich
3-Bromoanisole
≥98%
Synonim(y):
1-Bromo-3-methoxybenzene
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.03
Beilstein:
1524687
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.563 (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
gęstość
1.477 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
Klucz InChI
PLDWAJLZAAHOGG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Naoyuki Yasaka et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 34(10), 1183-1188 (2018-10-12)
Aryl halides are a very important category of compounds that include many vital drugs and key industrial additives, such as clofibrate and bromobenzene, respectively. Due to their importance, our research group previously developed a novel fluorescence labeling approach for their