Merck
242691
Sigma-Aldrich
3-Iodoanisole
99%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.613 (lit.)
tw
244-245 °C (lit.)
gęstość
1.965 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
COc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
Klucz InChI
RSHBAGGASAJQCH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Elaine Crosbie et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(6), 1832-1839 (2011-12-14)
Gaining a deeper understanding of the modus operandi of heterometallic lithium aluminate bases towards deprotonative metallation of substituted aromatic substrates, we have studied the reactions and their aftermath between our recently developed bis-amido base '(i)Bu(2)Al(μ-TMP)(2)Li'3 and 3-halogenated anisoles. Ortho-metallation of