Merck
I9805
Sigma-Aldrich
1-Iodo-4-nitrobenzene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
tw
289 °C/772 mmHg (lit.)
mp
171-173 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
Klucz InChI
SCCCFNJTCDSLCY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Loai Basheer et al.
Food chemistry, 237, 895-903 (2017-08-03)
Inhibition of cytochrome P450 3A4 (CYP3A4), the major drug metabolizing enzyme, by dietary compounds has recently attracted increased attention. Evaluating the potency of the many known inhibitory compounds is a tedious and time consuming task, yet it can be achieved