Merck
411205
Sigma-Aldrich
4-tert-Butyliodobenzene
98%
Synonim(y):
1-tert-Butyl-4-iodobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H4I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.57 (lit.)
bp
116-118 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C10H13I/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
WQVIVQDHNKQWTM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-tert-Butyliodobenzene is an electron-rich aryl iodide. Heck reaction between 2-methylprop-2-en-1-ol and 4-tert-butyliodobenzene catalyzed by ionic liquids has been studied. It participates in the one-pot Heck-reductive amination reaction pathway during the synthesis of fungicide fenpropimorph.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Functionalised ionic liquids: synthesis of ionic liquids with tethered basic groups and their use in Heck and Knoevenagel reactions.
Forsyth SA, et al.
New. J. Chem., 34(4), 723-731 (2010)
One-pot multistep synthetic strategies for the production of fenpropimorph using an ionic liquid solvent.
Forsyth SA, et al.
Organic Process Research & Development, 10(1), 94-102 (2006)
Jungwoon Kim et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(4) (2018-04-13)
Solution-processed organic light-emitting diodes (OLEDs) are attractive due to their low-cost, large area displays, and lighting features. Small molecules as well as polymers can be used as host materials within the solution-processed emitting layer. Herein, we report two 3,3'-bicarbazole-based host