Merck
690074
Sigma-Aldrich
2-Iodonaphthalene
≥99.0% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.07
Beilstein:
1905951
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (HPLC)
Formularz
chunks
mp
52-56 °C
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
Ic1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7I/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
Klucz InChI
FRNLBIWVMVNNAZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Long Zhao et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(30), 16737-16750 (2019-07-20)
The three-ring polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) 3H-benz[e]indene (C13H10) and 1H-benz[f]indene (C13H10) along with their naphthalene-based isomers 2-(prop-2-yn-1-yl)naphthalene (C13H10), 2-(prop-1-yn-1-yl)naphthalene (C13H10), and 2-(propa-1,2-dien-1-yl)naphthalene (C13H10) were formed through a "directed synthesis"via a high temperature chemical micro reactor under combustion-like conditions (1300 ±