Merck
558761
Sigma-Aldrich
2-Iodopyridine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4IN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6320 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
gęstość
1.928 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
Ic1ccccn1
InChI
1S/C5H4IN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Klucz InChI
CCZWSTFVHJPCEM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Iodopyridine can be synthesized from 2-chloropyridine or 2-bromopyridine via treatment with iodotrimethylsilane.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lianzhong Luo et al.
Environmental toxicology and chemistry, 36(10), 2602-2613 (2017-03-18)
Oysters accumulate Zn as an adaptation to Zn exposure; however, it is not known whether male and female oysters respond differently to Zn exposure. Proteomic and real-time polymerase chain reaction analyses were used to investigate differential responses of male and
Vibrational assignments of 2-iodopyridine.
Sortur V, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 69(2), 604-611 (2008)
Photo-arylation. IV. Synthesis of 2-arylpyridines by photo-reaction of 2-iodopyridine with substituted benzenes.
Terashima M, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 33(3), 1009-1015 (1985)
Tri-(2-pyridyl) amine.
Wibaut JP and La Bastide GLC.
Rec. Trav. Chim., 52(6), 493-498 (1993)
"The solid complex Zn (CF 3) Br? 2DMF as an alternative reagent for the preparation of both, trifluoromethyl and pentafluoroethyl copper, CuCF3 and CuCF5"
Kremlev MM, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 131(2), 212-216 (2010)
Produkty
Salmonella contamination is the second leading cause of food-borne illness worldwide. Controlling outbreaks of Salmonella is an important task for food regulators, restaurants and the food industry in general. The Salmonella family includes over 2,300 serotypes of bacteria, but two types, Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium, are responsible for about half of all human infections. Most outbreaks of Salmonella are traced back to dairy, poultry and meat products, but Salmonella can grow on nearly any food. Chicken, eggs and their derivative products are particularly high risk.
Salmonella, z ponad 2300 serotypami, powoduje połowę chorób przenoszonych przez żywność, często z nabiału, drobiu i jaj.