Merck
219398
Sigma-Aldrich
3-Fluoroiodobenzene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.584 (lit.)
bp
77-78 °C/19 mmHg (lit.)
gęstość
1.89 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
iodo
ciąg SMILES
Fc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4FI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Klucz InChI
VSKSBSORLCDRHS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Fluorojodobenzen uczestniczy w katalizowanej palladem hydroarylacji arylopropiolamidów.
Zastosowanie
3-Fluorojodobenzen został użyty do przygotowania 4-jodobenzo[b]tiofeno-2-karboksylanu metylu, kluczowego półproduktu do syntezy 4-podstawionych benzo[b]tiofeno-2-karboksyamidyn.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A regio-and stereocontrolled method for preparing 3, 3-diarylacrylamides.
Hay LA and Mitchell D.
Tetrahedron Letters, 38(37), 6533-6536 (1997)
M J Towle et al.
Cancer research, 53(11), 2553-2559 (1993-06-01)
Urokinase-type plasminogen activator (uPA) is an important mediator of cellular invasiveness. Specifically, cell surface receptor-bound uPA activates plasminogen to the potent general protease plasmin, which then degrades extracellular matrix or basement membrane either directly or via proteolytic activation of latent