Kluczowe dokumenty
219428
4-Fluoroiodobenzene
99%
Synonim(y):
1-Fluoro-4-iodobenzene, 1-Iodo-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-iodobenzene, 4-Fluorophenyl iodide, 4-Iodo-1-fluorobenzene, 4-Iodofluorobenzene, p-Fluoroiodobenzene, p-Fluorophenyl iodide, p-Iodofluorobenzene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.583 (lit.)
bp
182-184 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
gęstość
1.925 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
iodo
ciąg SMILES
Fc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4FI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
Klucz InChI
KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?