Merck
162108
Sigma-Aldrich
4-Aminoindan
97%
Synonim(y):
4-Indanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.592 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
gęstość
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cccc2CCCc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h2,4,6H,1,3,5,10H2
Klucz InChI
RXTJLDXSGNEJIT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Aminoindan undergoes nucleophlic addition reaction with 2-chloroacetylisocyanate to yield 1-(2-chloroacetyl)-3-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-urea.
Zastosowanie
4-Aminoindan was used in the synthesis of 4,5-dihydro-N-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)oxazol-2-amine and 1-(2-chloroethyl)-3-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)urea.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jessica S Fortin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(13), 4456-4469 (2007-05-15)
A number of N-phenyl-N'-(2-chloroethyl)ureas (CEUs) have been shown to be potent antimitotics through their covalent binding to the colchicine-binding site on intracellular beta-tubulin. The present communication aimed to evaluate the role of the electrophilic 2-chloroethyl amino moiety of CEU on