Key Documents
206563
3-Iodobenzotrifluoride
98%
Synonim(y):
3-Iodo-α,α,α-trifluorotoluene
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.517 (lit.)
tw
82-82.5 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
1.887 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
iodo
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H4F3I/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H
Klucz InChI
IGISPMBUGPHLBY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sonogashira coupling reaction between 3-iodobenzotrifluoride and phenylacetylene using a palladium system has been reported.
Zastosowanie
3-Iodobenzotrifluoride was used in the preparation of zinc 5,10,15,20-tetrakis(3-(trifluoromethyl)phenylethynyl)porphyrin.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Organic & biomolecular chemistry, 7(8), 1627-1632 (2009-04-04)
An efficient metal-free Sonogashira coupling protocol catalysed by DABCO is reported, where very good conversions and selectivities to the cross-coupling product were obtained under mild reaction conditions. The reported solvent-, phosphane- and metal-free protocol, that uses a cheap base as
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (14)(14), 1433-1439 (2007-03-28)
Sonogashira coupling of zinc 5,10,15,20-tetraethynylporphyrin with various phenyl iodides under mild conditions afforded good yields of the corresponding zinc porphyrins. This method is applicable to a variety of aryl iodides including meso-substituted iodoporphyrin to form a conjugated star-shaped multiporphyrin. The