Merck
535990
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
97%
Synonim(y):
1-Iodo-4-trifluoromethoxybenzene, 4-Iodo-α,α,α-trifluoromethoxybenzene
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4OCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
tw
177-179 °C (lit.)
gęstość
1.84 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
iodo
ciąg SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H4F3IO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H
Klucz InChI
RTUDBROGOZBBIC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)