Key Documents
337064
(Trifluoromethoxy)benzene
99%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoroanisole, Phenyl trifluoromethyl ether
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
41.3 mmHg ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
tw
102 °C (lit.)
gęstość
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
phenoxy
ciąg SMILES
FC(F)(F)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
GQHWSLKNULCZGI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?